Learn More
Cyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30357918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357918 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9917432.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Summenformel C7 H12 O2
Menge 2.5 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexancarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0837