Learn More
Cyclohexancarbonsäure, 98%
Artikelnummer. 11477696
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477696 250 g 250 Gramm
11344539 500 g 500 Gramm
11467696 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14693.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128,171 g/mol
Mit Cyclohexancarbonsäure können komplexe Bindungskonstanten der drei nativen Cyclodextrine mit sieben Cyclohexanderivaten bestimmt werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Mit Cyclohexancarbonsäure können komplexe Bindungskonstanten der drei nativen Cyclodextrine mit sieben Cyclohexanderivaten bestimmt werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.201 g/100 ml (15 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-89-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD00001461
InChI-Schlüssel NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
IUPAC-Name Cyclohexancarbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 118°C (244°F)
Brechungsindex 1.461
Menge 250 g
Beilstein 970529
Merck Index 14,2724
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.201g/100 mL (15°C).
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke