Learn More
Cyclohexan, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 110-82-7 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 6.4°C |
| Siedepunkt | 81°C (1.013 hPa) |
| Menge | 5 ml |
| Güte | Analysenstandard |