Learn More
Cyclohexan-d{12}, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051930
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1735-17-7
C6H12
96.24
MFCD00044212
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
123129
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1735-17-7
C6H12
96.24
MFCD00044212
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
123129
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexane-d{12}
Physikalische Form Flüssigkeit in vorgeritzten Ampullen,1 g/Ampulle
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Flammpunkt -18 °C (-1 °F)
Brechungsindex 1,421
Menge Je 2
Schmelzpunkt 6,5 °C
Siedepunkt 81 °C
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1908842
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriocyclohexan
Formelmasse 96.24
Reinheit (%) 99.5%