Learn More
Cyclohexan, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10201201 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10201201 2.5 l Glas 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10201201 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8026.2500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Schmelzpunkt 6.4 °C
CAS 110-82-7
Farbe Farblos
Dichte 0.78 g/cm3 bei 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 1.2 bis 8.3 Vol.-%
Flammpunkt −18 °C
Zündpunkt 260 °C
Geruch Süß
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssigkeit
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.002 %
Summenformel C6H12
Strukturformel CH2(CH2)4CH2
MDL-Nummer MFCD00003814
Viskosität 0.94 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.02 %, 0.05 g/l
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Siedepunkt 81 °C
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formelmasse 84.16 mol
Reinheit (%) Min. 99.0 %
Güte BÄCKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.