Learn More
Cyclohexan, ≥99.8 %, Laborreagenz, Honeywell™ Artikelnummer.: 15667720
Cyclohexan, ≥99.8 %, Laborreagenz, Honeywell™
Artikelnummer. 15667720 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
4 x 5 l, Aluminiumflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
25 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
150 kg
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metallbehälter
Metallfass
Artikelnummer. 15667720
Marke: Honeywell Research Chemicals C1003074X5L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Laborreagenz, ≥99.8 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Schmelzpunkt 6.4 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 81 °C (1013 hPa)
Menge 4 x 5 l
Explosionsgrenze 0.09
Zündpunkt 500 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Aluminiumflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 168.8 mmHg (37.7 °C), 77 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1900225
Formelmasse 84.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, ≥99.8 %, Laborreagenz, Honeywell™ >