Learn More
Cyclohexanamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17982656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982656 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0678.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyclohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclohexylamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H13 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 99.17
Menge 100 mg
Formelmasse 99,1048 g/mol