Learn More
Cyclohepten, 96 %, stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462220 5 g 5 Gramm
11472220 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29062.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Cycloheptene was used in one-pot synthesis of 1,2/3-triols from the allylichydroperoxides catalyzed by zeolite-confined osmium(0) nanoclusters. It is a raw material in organic chemistry and a monomer in polymer synthesis. Copper (1) triflate catalyzes the photodimerization of the simple nonconjugated unstrained olefins, cyclopentene, cyclohexene, and cycloheptene, but not cyclooctene or acyclic olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohepten wurde in der Eintopf-Synthese von 1,2/3-Triolen aus den Allylichydroperoxiden verwendet, die durch Zeolith-begrenzte Osmium(0)-Nanocluster katalysiert wurden. Ist ein Rohstoff in der organischen Chemie und ein Monomer in der Polymersynthese. Kupfer(1)-Triflat katalysiert die Photodimerisierung der einfachen, nicht konjugierten ungespannten Olefine, Cyclopentene, Cyclohexen und Cyclohepten, nicht jedoch Cycloocten oder azyklischen Olefine.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Kann exotherm mit Reduktionsmitteln reagieren, sodass Wasserstoffgas entsteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-92-2
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00004156
InChI-Schlüssel ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC-Name Cyclohepten
SMILES C1CCC=CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptene
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHT
Dichte 0.833
Siedepunkt 112°C to 115°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
UN-Nummer UN2242
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 96%