Learn More
Cyclohepten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10155850 5 g 5 Gramm
10105330 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-92-2
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
MDL-Nummer MFCD00004156
InChI-Schlüssel ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC-Name Cyclohepten
SMILES C1CCC=CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptene
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt -56°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 114.6°C
Flammpunkt -006°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H12
Brechungsindex 1.4570 to 1.459
Menge 5 g
Beilstein 05, 65
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,benzene
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit