Learn More
Cycloheptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399789
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399789 5 g 5 Gramm
11309799 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22902.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Cycloheptane is used as a nonpolar solvent for the chemical industry and as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs. It can be used to get fluorocycloheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cycloheptan wird als unpolares Lösungsmittel für die chemische Industrie und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Arzneimitteln verwendet. Es kann für die Herstellung von Fluorcycloheptan verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 30 mg bei 20 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 291-64-5
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00004147
InChI-Schlüssel DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
IUPAC-Name Cycloheptan
SMILES C1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptane
Dichte 0.811
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
UN-Nummer UN1206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 30 mg @ 20°C.
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%