Learn More
α-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11454502 1 g
11464502 5 g
11474502 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219005201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 10016-20-3
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.846
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Cyclodextrin
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 972.9
Physikalische Form Pulver