Learn More
Cyclobutylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028215
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11461020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclobutylaminhydrochlorid wurde bei der Herstellung von Cyclobutylarachidonylamid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6291-01-6
Summenformel C4H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 107.58
MDL-Nummer MFCD00034953
InChI-Schlüssel NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
PubChem CID 12618374
IUPAC-Name Cyclobutanamin;hydrochlorid
SMILES C1CC(C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 180°C to 183°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 107.58
Reinheit (%) 97%