Learn More
Cyclobutylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclobutylaminhydrochlorid wurde bei der Herstellung von Cyclobutylarachidonylamid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclobutylamine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 180°C to 183°C |
| Menge | 25 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 107.58 |
| Reinheit (%) | 97% |