Learn More
Cyclobutrifluram, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclobutrifluram |
| CAS | 1460292-16-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cyclobutrifluram |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C17H13Cl2F3N2O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | rel-N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobut-1-yl)-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide, cis-N-(2-(2,4-Dichlorophenyl)cyclobutan-1-yl)-2-trifluoromethylpyridine-3-carboxamide, Cyclobutrifluram, N-[Rac-(1S,2S)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-2-(trifluoromethyl)nicotinamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H13Cl2F3N2O/c18-9-3-4-10(13(19)8-9)11-5-6-14(11)24-16(25)12-2-1-7-23-15(12)17(20,21)22/h1-4,7-8,11,14H,5-6H2,(H,24,25)/t11-,14-/m1/s1 |
| SMILES | N(C(=O)C1=C(C(F)(F)F)N=CC=C1)[C@H]2[C@H](CC2)C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3 |
| IUPAC-Name | N-[(1R,2R)-2-(2,4-Dichlorphenyl)cyclobutyl]-2-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxamid |
| Mehr anzeigen |