Learn More
Cyclobutanon, 98+%, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 110930050
Additional Details : CAS : 1191-95-3 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
1191-95-3 | |
70.09 | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
14496 | |
O=C1CCC1 |
C4H6O | |
MFCD00001332 | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
Cyclobutanon |
Spezifikation
Cyclobutanone | |
0.9300g/mL | |
-50.9°C | |
10°C | |
Authentic | |
C4H6(=O) | |
07,5 | |
1.4205 to 1.4225 | |
5g | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
O=C1CCC1 | |
70.09 | |
70.09 | |
98+% |
1191-95-3 | |
Farblos bis hellgelb | |
99.0°C | |
98% min. (GC) | |
C4H6O | |
MFCD00001332 | |
Glasflasche | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
Solubility in water: insoluble | |
0.93 | |
Cyclobutanon | |
14496 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclobutanone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only