Learn More
Cyclobutanemethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022360
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
4415-82-1
C5H10O
86.13
MFCD00001330
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
78130
Cyclobutylmethanol
C1CC(C1)CO
4415-82-1
C5H10O
86.13
MFCD00001330
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
78130
Cyclobutylmethanol
C1CC(C1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclobutanemethanol
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H7CH2OH
Brechungsindex 1.4450 to 1.447
Menge 5 g
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobutanemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.