Learn More
Cyclobutancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30350109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9881651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Summenformel C5 H8 O2
Menge 1 g
Synonym Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
IUPAC-Name Cyclobutancarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524