Learn More
Cyclobutancarbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
Cyclobutancarbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclobutanecarboxylic Acid |
| CAS | 3721-95-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cyclobutanecarboxylic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC1 |
| IUPAC-Name | Cyclobutancarbonsäure |
| Mehr anzeigen |