Learn More
Cyclobutancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429836
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11429836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20317.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5006-22-4
Summenformel C5H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 118.56
MDL-Nummer MFCD00001319
InChI-Schlüssel JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
IUPAC-Name Cyclobutancarbonylchlorid
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanecarbonyl chloride
Dichte 1.039
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 37°C (99°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.455
Menge 50 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 956624
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 98%