Learn More
Cyclobenzaprin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 18021140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18021140 25 mg 25 Milligramm
17909649 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18021140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98776025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6682-26-4
Summenformel C20 H21 N O
Molekulargewicht (g/mol) 291.39
Synonym 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
IUPAC-Name 3-(Dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]Annulen-11-yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-aminoxid
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobenzaprine N-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Formelmasse 291.1623
Reinheit (%) >95%