Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclizin Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15547719 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15547719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15547719 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclizine hydrochloride
CAS 303-25-3
Schmelzpunkt 291.0°C to 293.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max. (120°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H22N2·HCl
Menge 1 g
Synonym cyclizine hydrochloride, cyclizine hcl, dihydrochlorid, marzine, reis-fit, unii-w0o1nhp4we, marezine hydrochloride, cyclizine monohydrochloride, w0o1nhp4we, 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine monohydrochloride
InChI-Schlüssel UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Cl
IUPAC-Name 1-Benzhydryl-4-Methylpiperazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 302.84
PubChem CID 6420019
ChEBI CHEBI:51045
Formelmasse 302.84
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclizine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.