Learn More
Cyclin T1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Cyclin T1
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850585
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20992-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840585
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20992-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to CCNT1.
PAN3 is functions in cytoplasmic mRNA decay. It is as part of the Pan nuclease complex, recruits polyadenylate-binding protein which in turn stimulates PAN2 nuclease activity.
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin T1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O60563, Q9QWV9
12455, 315291, 904
Peptide
Primary
-20°C
CCNT1
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CCNT, CCNT1, Cyclin T, cyclin T1, CYCT1, HIVE1
Ccnt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography