Learn More
Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) Mouse, Clone: CCNE1/2460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) |
---|---|
Klon | CCNE1/2460 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921148
|
EnquireBio
898-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911148
|
EnquireBio
898-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human Cyclin E (CCNE1) protein fragment (apprx. aa 10-176) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
53kDa |
CCNE1/2460 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
898 | |
IgG κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
HeLa Cells. Breast or Colon Carcinoma |