Learn More
Cyclin A2 Mouse anti-Human, Clone: CCNA2/2333, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
597.00 CHF
Spezifikation
Antigen Cyclin A2
Klon CCNA2/2333
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18655057
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-07468-100ug
100 μg
597.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cyclin A2 Monoclonal specifically detects Cyclin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin A2
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
890
IgG2a κ
Protein A or G purified
CCNA2/2333
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CCN1CCNAcyclin-A, cyclin A2, Cyclin-A, cyclin-A2
Full length recombinant Cyclin A2 protein
Primary
Store at 4°C.