Learn More
Cyclen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-95396
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
294-90-6
C8H20N4
172.27
MFCD00066281
QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
64963
CHEBI:37391
1,4,7,10-Tetrazacyclododecan
C1CNCCNCCNCCN1
294-90-6
C8H20N4
172.27
MFCD00066281
QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
64963
CHEBI:37391
1,4,7,10-Tetrazacyclododecan
C1CNCCNCCNCCN1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclen
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 108.0°C to 113.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 2699
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.