Learn More
SHP Steriltechnik AG Cycle Repeating Programme
Artikelnummer. 31908741
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoclaves
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908741 Autoclaves 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908741 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Special programme allows sterilisation cycles to be repeated automatically. Ideal for laboratory and production processes where several consecutive runs are required.
  • Automatic repetition of autoclave cycles
  • Efficient for high-throughput and batch processes
  • Reproducible sterilisation results with every cycle
  • Saves time and reduces the need for manual intervention
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoclaves
Produkttyp Software