Learn More
Thermo Scientific™ CyberScan TB 1000 Trübungsmessgeräte
Artikelnummer. 11523755
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Trübungsmessgerät
Zubehör
Lichtquelle:
Weißlicht
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Lichtquelle Packungsgröße
11523755 Zubehör Weißlicht -
10724247 Trübungsmessgerät Weißlicht 1 Stück
11356340 Trübungsmessgerät Weißlicht 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11523755 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X265301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Trübungsmessgeräte der Serie CyberScan TB1000 wurden für die strengen Anforderungen der Wissenschaftler von heute entwickelt.
Die Trübungsmessgeräte der Serie CyberScan TB1000 wurden für die strengen Anforderungen der Wissenschaftler von heute entwickelt. Die Serie TB1000 erfüllt die Leistungskriterien, die durch die USEPA-Methode 180.1 für die NTU-Messung und ISO 7027 (IR-Version) festgelegt wurden. Ideal für Getränkeherstellung, Trinkwasser, Abwasseraufbereitung, Petrochemie und Galvanisierung.
Eigenschaften
  • Mehrpunkt-Tastenkalibrierung (bis zu 3 Punkte) für eine optimale Genauigkeit des gesamten Bereichs von ±2 % des Endwerts
  • Auto-Ranging für schnelle Reaktion und beste Auflösung (bis zu 0.01 NTU) im Bereich der Vermessung
  • Die Tastenkalibrierung ist unkompliziert, schnell und einfach
  • Die automatische Alarmkalibrierung wird in einem benutzerdefinierten Intervall ausgeführt, um eine regelmäßig geplante Neukalibrierung für die ISO- und GLP-Konformität zu gewährleisten
  • RS232-Kommunikationsschnittstelle zum Herunterladen von Daten auf einen Drucker oder PC für die Berichtsdokumentation
  • Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Datum & Uhrzeit ab – erfüllt die GLP-Standards
  • Selbstdiagnosecodes zur einfachen Fehlerbehebung• Das Pour-Through Assemblymodule (optional) ermöglicht eine sofortige Probennahme, ohne dass Proben in Küvetten transferiert werden müssen, wodurch Zeit gespart wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zubehör
Lichtquelle Weißlicht
Automatische Bereichswahl Ja
Beschreibung Wolfram-Glühlampenmodul (weißes Licht) für Trübungsmessgerät
Auflösung 0,01 NTU
Trübung N/A
Methoden mit EPA-Zulassung 180,1
Methoden mit ISO-Zulassung ISO 7027