Learn More
Cyanursäure, TRC
Artikelnummer. 30358307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358307 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC987715500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Summenformel C3 H3 N3 O3
Menge 500 mg
Synonym Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
Molekulargewicht (g/mol) 129.07
Formelmasse 129.0174