Learn More
Cyanursäure (1,0 mg/10 ml bei 84:16 % ACN:H2O), TRC
Artikelnummer. 30400660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400660 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT15055X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Summenformel C3 H3 N3 O3
Menge 5 x 1 mL
Synonym Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
Molekulargewicht (g/mol) 129.07
Formelmasse 129.0174
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyanuric acid 1 mg/mL