Learn More
CyanoguanidinMetforminverwandte Verbindung A USP, TRC
Artikelnummer. 17979084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979084 5 g 5 Gramm
17919454 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9813505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2 H4 N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Synonym Cyanoguanidine, Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Dicyanodiamide, Guanidine, cyano- (8CI,9CI), N-Cyanoguanidine, 1-Cyanoguanidine, 100SF, 1400F, 2-Cyanoguanidine, 200X, 3636AS, AB 04, ACR-H 3636, ACR-H 3636AS, AH 150, AH 154, AH 162, Adeka EH 3636, Adeka EH 3636AS, Adeka ES 3636, Adeka HT 2844, Adeka Hardener 3636AS, Adeka Hardener EH 3636, Adeka Hardener EH 3636AS, Adeka Hardener ESES 3636AS, Ajicure AH 150, Amicure 1400, Amicure 3809, Amicure AH 150, Amicure AH 154, Amicure AH 162, Amicure CG 1200, Amicure CG 1200E, Amicure CG 1200G, Amicure CG 140, Amicure CG 1400, Amicure CG 200, Amicure CG 325, Araldite HT 986, Araldite XB 2879B, Araldite XB 2979B, Bakelite EPH 714, Bakelite VE 2560, Butan 7816LT, CG, CG 1200, CG 1200G, CG 1400, CG 1400S, CGNA, CL 310, Casamid 780, Cyanoguanidine, DCD, DCDA, DDA, DDA (hardener), DDA 10, DDA 5, DDA 50, DICY 1400, DICY 15, DICY 7, DICY 70, DICY 7A, DICY 7S, DICY 7T, DICY-FP, DSH 100, Dicy, Dicy 100S, Dicyandiamide, Dicyanex 1400B, Dicyanex 1400F, Dicyanex 1400HF, Dicyanex 200, Dicyanex 200X, Dicyanex 325, Dicyanodiamide, Didin, Dyhard 100, Dyhard 100E, Dyhard 100M, Dyhard 100S, Dyhard 100SF, Dyhard 100SH, Dyhard D 50EP, Dyhard DF 50EP, Dyhard III, Dyhard PI Optional, Dyhard RU 100, Dyhard SF, Dyhard SF 100, EH 3636AS, EH 3636S, EH 4351S, EPH 714, EQ 14, Ecure 14, Epicure DICY, Epicure DICY 15, Epicure DICY 50, Epicure DICY 7, Epicure DICY 7A, Epicure DICY 7MD, Epicure DICY 7S, Epikure DICY 15, Epikure DICY 7, Erisys DDA 10, GC 120, H 106, H 106 (hardener), H 3636S, HTP 302, Hardener 3636AS, JER Cure DDA 7, JER Cure DICY 15, JER Cure DICY 20, JER Cure DICY 3, JER Cure DICY 7, JER Cure DICY 7T, NSC 2031, Omicure DDA 10, Omicure DDA 5, Omicure DDA 50, SA 284, SF 100, SKW 100S, SKW 100SF, SPX 7922, Technicure D 10, Technicure NanoDicy, Unifill B, XB 2879B, eco-n, jER DICY 20
IUPAC-Name 1-Cyanoguanidin
SMILES NC(=N)NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoguanidine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Formelmasse 84.0436