Learn More
Cyanocobalamin (kristallin (dunkelrot)), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10533135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533135 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10533135 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP8621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cyanocobalamin wird als Zusatzstoff für Zellkultur- und Gewebekulturmedien verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Farbe Rot
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Summenformel C63H88CoN14O14P
MDL-Nummer MFCD00151092
Menge 1 g
Merck Index 15, 10212
Synonym vitamin b12
InChI-Schlüssel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
IUPAC-Name Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-
Molekulargewicht (g/mol) 1356.396
PubChem CID 129893524
Formelmasse 1355.38
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest