Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyancobalamin 96 %
Catalog Number 10713734
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
68-19-9
C63H88CoN14O14P
1355.38
MFCD00151092
AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
vitamin b12
129893524
Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-
CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
68-19-9
C63H88CoN14O14P
1355.38
MFCD00151092
AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
vitamin b12
129893524
Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-
CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyanocobalamin
Namenshinweis 96%
Extinktion 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Farbe Rot
Verlust bei Trocknung 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 10212
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 1355.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle