Learn More
Cyanessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11458883
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-09-8
C3H3NO2
85.062
MFCD00002677
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
9740
CHEBI:51889
2-Cyanessigsäure
C(C#N)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
372-09-8
C3H3NO2
85.062
MFCD00002677
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
9740
CHEBI:51889
2-Cyanessigsäure
C(C#N)C(=O)O
Cyanoacetic acid is used in pharmaceutical industry for producing vitamin B6 and caffeine. It is also used in making dyes, agricultural chemicals, and in the synthesis of phenylacetic acid esters. It acts as a precursor cyanoacrylates viz. ethyl cyanoacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyanessigsäure wird in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Vitamin B6 und Koffein verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Farbstoffen, landwirtschaftlichen Chemikalien und bei der Synthese von Phenylessigsäureestern verwendet. Es fungiert als Vorläufer von Cyanoacrylaten, z. B. Ethylcyanacrylat.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylalkohol, Äther. Schwer mischbar mit Benzol, Essigsäure und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Säuren, starken Oxidationsmitteln, alkalischen Mitteln, Nitrilen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyanoacetic acid
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
pH 1.5
Siedepunkt 108°C (15 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Odorless
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 506325
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2689
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl alcohol,ether. Slightly miscible with benzene,acetic acid and chloroform.
Formelmasse 85.06
Reinheit (%) 99%