Learn More
Cyanessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10426910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10426910 25 g Glasflasche -
10436910 250 g Glasflasche -
10273940 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11985601 5 kg Plastikeimer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10426910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-09-8
Summenformel C3H3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.06
InChI-Schlüssel MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC-Name 2-Cyanessigsäure
SMILES C(C#N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanoacetic acid
Schmelzpunkt 65.0°C to 67.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 108.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Merck Index 15,2679
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene and chloroform
Formelmasse 85.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Anhaftender kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanoacetic acid