Learn More
α-Cyano-o-Tolunitril (Tech.), Thermo Scientific™™
Catalog Number p-94889
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(Cyanomethyl)Benzonitril
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(Cyanomethyl)Benzonitril
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Chemischer Name oder Material α-Cyano-o-tolunitrile
Namenshinweis tech.
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C
Farbe beige bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2C6H4CN
Menge 25 g
Beilstein 09, 859
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 80%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.