missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanidol 3-Glucoside, TRC

Artikelnummer. 30007049
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007049 1 mg 1 Milligramm
30011344 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9877701MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7084-24-4
Summenformel C21 H21 O11 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 484.84
Synonym 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (9CI), Chrysanthemin (6CI,8CI), 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3',4',5,7-tetrahydroxyflavylium chloride, 3-O-(β-D-Glucopyranosyl)cyanidin, Asterin, Chrysanthenin, Chrysontemin, Cyanidin 3-O-glucoside, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Cyanidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Cyanidin 3-O-β-glucopyranoside, Cyanidin 3-glucoside, Cyanidin 3-glucoside chloride, Cyanidin 3-monoglucoside, Cyanidin 3-β-D-glucopyranoside, Cyanidin 3-β-O-glucoside, Cyanidin 3-β-glucopyranoside, Cyanidin 3-β-glucoside, Cyanidol 3-glucoside, Glucocyanidin, Kuromanin, Kuromanine
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromenylium-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;chloride
SMILES [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyanidin-3-O-glucoside chloride (Kuromanin chloride)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Formelmasse 484.0772
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.