missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanidin 3-Xyloside, TRC

Artikelnummer. 30136388
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136388 2.5 mg 2.50 Milligramm
30133179 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9537002.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29761-24-8
Summenformel C20 H19 O10 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 454.81
Synonym 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(D-xylopyranosyl)-1-benzopyrylium chloride (1:1)
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-chromenylium-3-yl]oxytetrahydropyran-3,4,5-triol;chloride
SMILES [Cl-].O[C@@H]1COC(Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyanidin-3-xyloside chloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18O10.ClH/c21-9-4-12(23)10-6-16(30-20-18(27)17(26)14(25)7-28-20)19(29-15(10)5-9)8-1-2-11(22)13(24)3-8;/h1-6,14,17-18,20,25-27H,7H2,(H3-,21,22,23,24);1H/t14-,17+,18-,20?;/m1./s1
Formelmasse 454.0667
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.