Learn More
Zyanid, Standardlösung, Specpure, CN 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyanide, standard solution is used to dissolve metals and their ores. It is also used in clinical chemistry and in waste water treatment facilities to determine the concentration of dissolved and particulate materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyanide |
Namenshinweis | Standard Solution |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 1g/cm3 at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Löslichkeit | Miscible with water |
Menge | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | CN:1000 μg/ml; |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1539597 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | 043804.AP,043804.AE |
1537895 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 043804.AP,043804.AE |
1524156 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 043804.AP,043804.AE |
1524157 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 043804.AP,043804.AE |
1514053 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 043804.AP,043804.AE |
Sicherheit und Handhabung
- Cyanide, standard solution, Specpure, CN 1000µg/ml
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium cyanide