Learn More
Cyanid Reagenzien-Set, Lovibond™
Zyanid Reagenziensatz, 10 ml-Probe
Marke: Lovibond Tintometer 2418875
49.61 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Spezifikation
200 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- cyanide-12
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-dimethylbarbituric acid, disodium dihydrodenethylenediaminetetraacetate