Learn More
Cyanid (CN-) @ 1000 mg/L in 0,1% NaOH, VHG™
Artikelnummer. 17989714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989714 500 mL 500 Milliliter
17909714 100 mL 100 Milliliter
17958374 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17989714 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGCN500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Cyanid (CN-) @ 1000 mg/L in 0,1% NaOH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 57-12-5
Solvent or Matrix NaOH verdünnen
Menge 500 mL