Learn More
Cyanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyanamide |
| CAS | 420-04-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C H2 N2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Alzogur, Amidocyanogen, Carbamonitrile, Carbimide, Cyanamide F 1000, Cyanoamine, Cyanogen nitride, Cyanogenamide, Deurbraak, Dormex, Dyhard VP 111, F 1000, Hydrogen cyanamide, N-Cyanoamine, NSC 24133, TsAKS |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2 |
| SMILES | NC#N |
| IUPAC-Name | Cyanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 42.04 |
| Mehr anzeigen |