Learn More
Zyanamid, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396636
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11396636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03744.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Cyanamide is used as an intermediate in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. It is also used as an alcohol deterrent drug. It is widely used as plant growth regulator, agrochemical and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyanamid wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird auch als Alkoholaversivum verwendet. Es wird häufig als Pflanzenwachstumsregulator, Agrochemikalie und Düngemittel eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Butanol, Methylethylketon, Ethylacetat, Alkoholen, Phenolen, Chloroform, Aminen und Ethern. Schwer löslich in Kohlenstoffdisulfid. Unlöslich in Cyclohexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Bariumperoxid, Borsäure, trockenem Wasserstoff und Wasserstoffperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 420-04-2
Summenformel CH2N2
Molekulargewicht (g/mol) 42.041
MDL-Nummer MFCD00007572
InChI-Schlüssel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-Name Cyanamid
SMILES C(#N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyanamide
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Dichte 1.282
pH 3.5 to 4.2
Siedepunkt 132°C to 138°C (12 mmHg)
Flammpunkt 141°C (285°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCN
Menge 100 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1732569
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,2684
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,butanol,methyl ethyl ketone, ethyl acetate,alcohols,phenols,chloroform,amines and ethers. Slightly soluble in carbon disufide. Insoluble in cyclohexane.
Formelmasse 42.04
Reinheit (%) ≥98%