Learn More
Cyanamid, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10135823 500 g Glasflasche 500 Gramm
10130412 25 g Glasflasche 25 Gramm
10110462 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10135823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181955000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 420-04-2
Summenformel CH2N2
Molekulargewicht (g/mol) 42.04
MDL-Nummer MFCD00007572
InChI-Schlüssel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-Name Cyanamid
SMILES C(#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanamide
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 40.0°C to 47.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 260.0°C
Flammpunkt 141°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCN
Menge 500 g
Beilstein 03, IV, 145
Fieser 01,170; 03,71; 05,168; 12,147
Merck Index 15, 2674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 775g/L. Other solubilities: soluble in alchol,phenols,amines,ethers,ketones,slightly soluble in benzene and halogenated,hydrocarbons
Stabilisator 0.1% (typically) formic acid
Formelmasse 42.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanamide, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.