Learn More
Zyanamid, 50 % w/w wässr. Lsg., stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird häufig bei der Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen eingesetzt. Cyanamid wurde als Stickstoffquelle bei der thermischen Umwandlung von Metalloxid-Nanopartikeln in nanokristalline Metallnitride eingesetzt. Es wurde in der Synthese mesoporöser graphitischer C3N4 verwendet. Cyanamid ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von Alkoholsucht. Cyanamid in wässriger Lösung oder in Form seines Calciumsalzes wird als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist ein starker Inhibitor der Leber-Aldehyd-Dehydrogenasen in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (85 g/100 ml (25 °C). Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kann bei Lagerung Niederschlag bilden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyanamide |
| Namenshinweis | stabilized |
| Dichte | 1.06 |
| pH | 4.2 |
| Flammpunkt | None |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Strukturformel | H2NCN |
| Brechungsindex | 1.395 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyanamide, 50% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyanamide