Learn More
Zyanamid, 50 % w/w wässr. Lsg., stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419179
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15419179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20448.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird häufig bei der Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen eingesetzt. Cyanamid wurde als Stickstoffquelle bei der thermischen Umwandlung von Metalloxid-Nanopartikeln in nanokristalline Metallnitride eingesetzt. Es wurde in der Synthese mesoporöser graphitischer C3N4 verwendet. Cyanamid ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von Alkoholsucht. Cyanamid in wässriger Lösung oder in Form seines Calciumsalzes wird als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist ein starker Inhibitor der Leber-Aldehyd-Dehydrogenasen in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (85 g/100 ml (25 °C). Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kann bei Lagerung Niederschlag bilden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 420-04-2
Summenformel CH2N2
Molekulargewicht (g/mol) 42.041
MDL-Nummer MFCD00007572
InChI-Schlüssel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-Name Cyanamid
SMILES C(#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanamide
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.06
pH 4.2
Flammpunkt None
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCN
Brechungsindex 1.395
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1732569
Empfindlichkeit Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Formelmasse 42.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w wässrige Lösung