Learn More
Cyamemazin, TRC
Artikelnummer. 17962525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962525 10 mg 10 Milligramm
17954425 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC95150010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3546-03-0
Summenformel C19 H21 N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 323.46
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile (ACI), Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, Cyamemazine, Cyamepromazine, Cyamepromezine, F. I. 6229, Kyamepromazine, R.P. 7204, Tercian, TH 2602
IUPAC-Name 10-[3-(Dimethylamino)-2-Methylpropyl]Phenothiazin-2-Karbonitril
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyamemazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
Formelmasse 323.1456
Reinheit (%) >95%