Learn More
Thermo Scientific™ Cy5 Dye Calibration Plate, 384-well
Artikelnummer. 31722861 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31722861 1 plate 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31722861 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A56013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Cy5 Dye Calibration Plate is used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block.
  • Used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block
  • Please see the instrument user guide for full instructions on use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat 384-well
Inhalt und Lagerung Store at -20°C ± 5°C.
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ Dx Real Time PCR Instrument
Produkttyp Calibration Plate
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pure Dye Calibration
Versandbedingung Dry Ice
Menge 1 plate
Plattenkompatibilität 384-well
Kalibrierungsart Pure Dye Calibration
Blockkonfigurationen 384-Well