Learn More
Cytiva Cy3B NHS-Ester monoreaktives CyDye
Kombiniert außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen. Cytiva Cy3 B monoreaktiver NHS-Ester CyDye ermöglicht eine gezielte und spezifische Markierung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden in Fluoreszenz-Polarisationsanwendungen.
469.00 CHF - 4627.00 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung | 100 % Cy3B (NHS-Ester) |
---|---|
Format | Fest |
Produkttyp | Cy3B NHS Ester |
Molekulargewicht | 771 |
Reinheit | > 99 % |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10347389
|
Cytiva
PA63101 |
1 mg |
469.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15323224
|
Cytiva
PA63106 |
25 mg |
4627.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
CyDye Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk - zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy3B-NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Markierung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
- Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
- Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
- Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
- Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
- Fluoreszenz-Lebensdauer von2.8 ns
- Hohe Fluoreszenzintensität
- Geringe unspezifische Bindung
Specifications
100 % Cy3B (NHS-Ester) | |
Cy3B NHS Ester | |
> 99 % | |
Rot | |
559 |
Fest | |
771 | |
Löslich in wässrigen Puffern | |
570 |