Learn More
CY 208-243, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001216
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001216
Marke: Tocris Bioscience 1249/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective D1-like agonist
Centrally active dopamine D1 receptor agonist, selective over D2 receptor sites. Stimulates adenylate cyclase in rat striatal homogenates with an EC50 of 125 nM. Unlike SKF 38393 (Cat. No. 0922), it exerts antiParkinsonian activity in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100999-26-6
Summenformel C19H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 274.367
InChI-Schlüssel WRNKIDLXXXIELU-IEBWSBKVSA-N
Synonym indolophenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-ab-phenanthridine, indolo 4,3-ab phenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methyl-, trans--, 6ar,12br-7-methyl-4,6,6a,7,8,12b-hexahydroindolo 4,3-ab phenanthridine, tocris-1249, biomol-nt_000032, d0bq8m, d0f5vr, --6ar,12br-4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-a phenanthridin
PubChem CID 58144
SMILES CN1CC2=CC=CC=C2C3C1CC4=CNC5=CC=CC3=C45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CY 208-243
Menge 10 mg
Formelmasse 274.36
Reinheit (%) >98%