Learn More
CXorf61 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CXorf61
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16804275
Unterlagen ansehen
Proteintech
25708-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16894265
Unterlagen ansehen
Proteintech
25708-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CT83 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
CXorf61
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q5H943
203413
CXorf61 Fusion Protein Ag22619
Primary
-20°C
CT83
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 83, CT83, CXorf61, KK LC 1, KKLC1
CT83
IgG
Antigen Affinity Chromatography