Learn More
CXorf61 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | CXorf61 |
|---|---|
| Konzentration | 0.31 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16804275
|
Proteintech
25708-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16894265
|
Proteintech
25708-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CT83 is a protein coding gene.Spezifikation
| CXorf61 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q5H943 | |
| 203413 | |
| CXorf61 Fusion Protein Ag22619 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CT83 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Cancer/testis antigen 83, CT83, CXorf61, KK LC 1, KKLC1 | |
| CT83 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |